616376
TRAIL, Human, Recombinant, NSO cells
Synonyme(s) :
Apo2L; TNF-Related Apoptosis-Inducing Ligand
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in NSO cells
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Impuretés
≤1 EU/μg Endotoxin (EU/μg TRAIL)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−70°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Mariani, S.M., et al. 1997. J. Cell Biol.137, 221.
Pan, G., et al. 1997. Science277, 815.
Pan, G., et al. 1997. Science276, 111.
Sheridan, J.P., et al. 1997. Science277, 818.
Pitti, R.M., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 12687.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable