Principaux documents
8.00589
Sigma-Aldrich
Methacrylic acid alkylester (mixture of C₁₂-C₁₆)
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Synonyme(s) :
Methacrylic acid alkylester (mixture of C₁₂-C₁₆), Dodecyl 2-methylpropenoate, Lauryl methacrylate, Methacrylic acid dodecyl ester
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
292-094-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
liquid
Pf
-25 °C
Température de transition
flash point 105 °C
Densité
0.87 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
assay n-C12 isomer (GC, area%): 60.0 - 70.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.873 - 0.875
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
221.0 °F
Point d'éclair (°C)
105 °C