Upon verification, our lab confirmed that this product does not contain any affinity tags.
GF092
TRAIL Protein, Recombinant human
Human TRAIL (TNF-Related Apoptosis Inducing Ligand), also called APO2 Ligand, is a cytotoxic protein which activates rapid apoptosis in tumor cells, but not in normal cells.
Synonyme(s) :
Apo2 Ligand
369,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
About This Item
369,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Forme
solid
Poids mol.
19.6 kDa
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<0.1 ng/μg Endotoxin (of TRAIL/Apo2L; 1EU/μg)
Entrée
sample type hematopoietic stem cell(s)
Adéquation
suitable for molecular biology
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Informations sur le gène
human ... TNFSF10(8743)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
-
Is there any presence of affinity tags in Product No. GF092, the recombinant human TRAIL Protein?