Principaux documents
5.89595
Sigma-Aldrich
tert-Butyl méthyl éther
99.8%, anhydrous
Synonyme(s) :
MTBE, Éther méthylique tert-butylique
100 ML
86,00 €
250 ML
112,00 €
1 L
221,00 €
86,00 €
Disponible pour expédition le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
86,00 €
250 ML
112,00 €
1 L
221,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.15
Beilstein:
1730942
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Nomenclature NACRES :
NA.22
86,00 €
Disponible pour expédition le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
Essai
99.8%
Température d'inflammation spontanée
705 °F
Limite d'explosivité
15.1 %
Indice de réfraction
n20/D 1.369 (lit.)
pb
55-56 °C (lit.)
Densité
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
Clé InChI
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-18.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-28 °C - closed cup