574797
TAE Buffer, 10X, Molecular Biology Grade
A 10X concentrate that can be diluted to a 1X solution containing 40 mM Tris, 40 mM acetate, and 1 mM EDTA, pH ~8.3.
Synonyme(s) :
Tris-Acetate-EDTA Buffer
59,60 €
Date d'expédition estimée le16 juin 2025Détails
About This Item
59,60 €
Date d'expédition estimée le16 juin 2025Détails
Produits recommandés
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Activité étrangère
DNase, RNase, protease, none detected
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Application
Avertissement
Notes préparatoires
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable