573125
STAT3 Inhibitor IX, Cpd188
The STAT3 Inhibitor IX, Cpd188, also referenced under CAS 823828-18-8, controls the biological activity of STAT3.
Synonyme(s) :
STAT3 Inhibitor IX, Cpd188, 4-((3-(Carboxymethylsulfanyl)-4-hydroxy-1-naphthyl)sulfamoyl)benzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
beige
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(Nc2c3c(c(c(c2)SCC(=O)O)O)cccc3)c1ccc(cc1)C(=O)O
InChI
1S/C19H15NO7S2/c21-17(22)10-28-16-9-15(13-3-1-2-4-14(13)18(16)23)20-29(26,27)12-7-5-11(6-8-12)19(24)25/h1-9,20,23H,10H2,(H,21,22)(H,24,25)
Clé InChI
CIERPRDYPKVDJO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable