573099
STAT3 Inhibitor V, Stattic
STAT3 Inhibitor V, Stattic, CAS 19983-44-9, is a cell-permeable inhibitor of STAT3 cellular function that targets the STAT3-SH2 domain and prevents its association with upstream Kinases.
Synonyme(s) :
STAT3 Inhibitor V, Stattic, 6-Nitrobenzo[b]thiophene-1,1-dioxide, Stat three inhibitory compound
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
pale yellow
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C8H5NO4S/c10-9(11)7-2-1-6-3-4-14(12,13)8(6)5-7/h1-5H
Clé InChI
ZRRGOUHITGRLBA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
STAT3
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable