573102
S3I-201
≥95% (HPLC), solid, STAT3 inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
STAT3 Inhibitor VI, S3I-201, 2-Hydroxy-4-(((4-methylphenyl)sulfonyloxy)acetyl)amino)-benzoic acid, NSC 74859
About This Item
Produits recommandés
product name
STAT3 Inhibitor VI, S3I-201, STAT3 Inhibitor VI, S3I-201, CAS 501919-59-1, is a cell-permeable compound that binds Stat3-SH2 domain and blocks Stat3 phosphorylation, dimerization, DNA-binding, & Stat3-dependent transcription.
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
light beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL (Use only fresh, anhydrous DMSO.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C16H15NO7S/c1-10-2-5-12(6-3-10)25(22,23)24-9-15(19)17-11-4-7-13(16(20)21)14(18)8-11/h2-8,18H,9H2,1H3,(H,17,19)(H,20,21)
Clé InChI
HWNUSGNZBAISFM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable