559393-M
SB 202190, Hydrochloride
A water-soluble form of the potent p38 MAP kinase inhibitor SB 202190.
Synonyme(s) :
SB 202190, Hydrochloride, 4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)-5-(4-pyridyl)1H-imidazole, HCl, p38 MAP Kinase Inhibitor II, Hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Puissance
16 nM Ki
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
amber
Solubilité
water: 0.5 mg/mL (slightly soluble)
DMSO: soluble
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C20H14FN3O.ClH/c21-16-5-1-13(2-6-16)18-19(14-9-11-22-12-10-14)24-20(23-18)15-3-7-17(25)8-4-15;/h1-12,25H,(H,23,24);1H
Clé InChI
XOQSUTIMRLPFPB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Reconstitution
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable