555558
Rho/SRF Pathway Inhibitor, CCG-1423
The Rho/SRF Pathway Inhibitor, CCG-1423, also referenced under CAS 285986-88-1, controls the biological activity of Rho/SRF. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonyme(s) :
Rho/SRF Pathway Inhibitor, CCG-1423, N-(2-(4-Chloroanilino)-1-methyl-2-oxoethoxy)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzamide, MICAL-2 Inhibitor I, MRTF-A/SRF Transcription Inhibitor I, MLK1/SRF Transcription Inhibitor I
205,00 €
Date d'expédition estimée le02 mai 2025Détails
About This Item
205,00 €
Date d'expédition estimée le02 mai 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(=O)NOC(C)C(=O)Nc2ccc(cc2)Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H13ClF6N2O3/c1-9(15(28)26-14-4-2-13(19)3-5-14)30-27-16(29)10-6-11(17(20,21)22)8-12(7-10)18(23,24)25/h2-9H,1H3,(H,26,28)(H,27,29)
Clé InChI
DSMXVSGJIDFLKP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Evelyn, C.R., et al. 2007. Mol. Cancer Ther.6, 2249.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable