529567-M
Potassium Phosphate, Dibasic, Trihydrate, Molecular Biology Grade
Synonyme(s) :
Potassium Phosphate, Dibasic, Trihydrate, Molecular Biology Grade, K₂HPO₄
Produits recommandés
Qualité
Molecular Biology
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 7658
Essai
≥98% (titration)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
pKa (20 °C)
7.21
Solubilité
water: soluble
Traces de cations
heavy metals: ≤0.001%
Absorption
≤0.01 at 260 nm
≤0.01 at 280 nm
Activité étrangère
DNases, proteases, RNases, none detected
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES
[K+].[K+].[P](=O)([O-])([O-])O.O.O.O
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
Clé InChI
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Avertissement
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable