Principaux documents
P9666
Sigma-Aldrich
Phosphate de potassium dibasic trihydrate
for molecular biology, ≥99%
Synonyme(s) :
Hydrogénophosphate de di-potassium trihydrate, Hydrogénophosphate de dipotassium trihydrate, Phosphate de dipotassium
100 G
96,50 €
500 G
278,00 €
1 KG
471,00 €
96,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
96,50 €
500 G
278,00 €
1 KG
471,00 €
About This Item
Formule linéaire :
K2HPO4 · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
96,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
Molecular Biology
for molecular biology
200
Essai
≥99%
Forme
powder or crystals
pH
9.2-9.4 (25 °C, 50 g/L)
Solubilité
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤30 ppm
Traces de cations
Fe: ≤10 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Activité étrangère
DNase, RNase and protease, none detected
Chaîne SMILES 
O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
Clé InChI
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Guobo Guan et al.
PLoS biology, 17(3), e2006966-e2006966 (2019-03-14)
While sexual reproduction is pervasive in eukaryotic cells, the strategies employed by fungal species to achieve and complete sexual cycles is highly diverse and complex. Many fungi, including Saccharomyces cerevisiae and Schizosaccharomyces pombe, are homothallic (able to mate with their
Ala A A Al-Subeihi et al.
Toxicology and applied pharmacology, 283(2), 117-126 (2015-01-01)
The present study aims at predicting the level of formation of the ultimate carcinogenic metabolite of methyleugenol, 1'-sulfooxymethyleugenol, in the human population by taking variability in key bioactivation and detoxification reactions into account using Monte Carlo simulations. Depending on the
Karol Kadlec et al.
Talanta, 147, 44-49 (2015-11-26)
The novel approach for hydroxyapatite (HA) surface characterization was proposed. The main aim of this investigation was to estimate surface properties of HA as a biomaterial in real system i.e. in simulated body fluid (SBF). One of the method, which