521275
PDK1/Akt/Flt Dual Pathway Inhibitor
The PDK1/Akt/Flt Dual Pathway Inhibitor, also referenced under CAS 331253-86-2, controls the biological activity of PDK1/Akt/Flt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
PDK1/Akt/Flt Dual Pathway Inhibitor, 6H-Indeno[1,2-e]tetrazolo[1,5-b][1,2,4]triazin-6-one & 10H-Indeno[2,1-e]tetrazolo[1,5-b][1,2,4]triazin-10-one, KP372-1, Akt Inhibitor XXI, PDK1 Inhibitor I
349,00 €
Date d'expédition estimée le19 mars 2025Détails
About This Item
349,00 €
Date d'expédition estimée le19 mars 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (sum of two isomers, HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[n]21nnnc2nc3c(n1)c4c(cccc4)C3=O
InChI
1S/C10H4N6O/c17-9-6-4-2-1-3-5(6)7-8(9)11-10-12-14-15-16(10)13-7/h1-4H
Clé InChI
SSNMLKNJEUSPDY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Both PDK1 and Akt activities
Conditionnement
Avertissement
Autres remarques
Koul, D., et al. 2006. Mol. Cancer Ther.5, 637.
Mandal. M., et al. 2006. Oral Oncol.42, 430.
Mandal. M., et al. 2005. Br. J. Cancer92, 1899.
Informations légales
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13