124011
Akt Inhibitor IV
The Akt Inhibitor IV, also referenced under CAS 681281-88-9, controls the biological activity of Akt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
Akt Inhibitor IV
221,00 €
Date d'expédition estimée le11 avril 2025Détails
About This Item
221,00 €
Date d'expédition estimée le11 avril 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[I-].[s]1c2c(nc1c3cc4[n](c([n+](c4cc3)c6ccccc6)C=CN(C)c5ccccc5)CC)cccc2
InChI
1S/C31H27N4S.HI/c1-3-34-28-22-23(31-32-26-16-10-11-17-29(26)36-31)18-19-27(28)35(25-14-8-5-9-15-25)30(34)20-21-33(2)24-12-6-4-7-13-24;/h4-22H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
NAYRELMNTQSBIN-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Akt
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Selected Citations
Lee, J., et al. 2009. Cell Stem Cell5, 76.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
AldeRed™ 588-A detects ALDH activity in cancer stem cells, aiding in cancer research.