516560
Pertussis toxin
from Bordetella pertussis, Five distinct bands by SDS-PAGE, lyophilized, protein endotoxin, Calbiochem
Synonyme(s) :
Pertussis Toxin, Bordetella pertussis
Produits recommandés
Nom du produit
Pertussis Toxin, Bordetella pertussis, This Pertussis toxin, CAS 70323-44-3, catalyzes ADP-ribosylation of guanine nucleotide-binding regulatory proteins Gi, Go, and Gt.
Description
RTECS - XW5883750
Niveau de qualité
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Activité étrangère
adenylate cyclase ≤35 pmol/min-μg (in the presence of calmodulin)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O(C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H52O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28-2/h3-25H2,1-2H3
Clé InChI
WOPKHAQDUMDJIY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Guanine nucleotide-binding regulatory proteins Gi, Go, and Gt
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Fryer, M.W. 1992. Neurosci. Lett.146, 84.
Gierschik, P. 1992. Curr. Topics Microbiol. Immunol.175, 69.
Harada, J., et al. 1992. Eur. J. Pharmacol.227, 301.
Hausman, S.Z., and Burns, D.L. 1992. J. Biol. Chem.267, 13735.
Kaslow, H.R., and Burns, D.L., 1992. FASEB J.6, 2684.
Zhu, J., et al. 1992. J. Pharmacol. Exp. Therap.263, 1479.
Hewlett, E.L., et al. 1983. Infect. Immun.40, 1198.
Moss, J., et al. 1983. J. Biol. Chem.258, 11879.
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable