512732
Parthenolide, Tanacetum parthenium
A cell-permeable sesquiterpene lactone with anti-inflammatory, antisecretory, and spasmolytic properties.
Synonyme(s) :
Parthenolide, Tanacetum parthenium
Description
RTECS - LY4220000
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O1[C@H]2[C@H]3OC(=O)C(=C)[C@@H]3CC\C(=C/CC[C@]21C)\C
InChI
1S/C15H20O3/c1-9-5-4-8-15(3)13(18-15)12-11(7-6-9)10(2)14(16)17-12/h5,11-13H,2,4,6-8H2,1,3H3/b9-5-/t11-,12-,13-,15+/m0/s1
Clé InChI
KTEXNACQROZXEV-QLIGOWBFSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
the expression of COX-2 and proinflammatory cytokines (TNF-α and IL-1) in LPS-stimulated macrophages
Avertissement
Autres remarques
Bork, P.M., et al. 1997. FEBS Lett. 402, 85.
Hwang, D., et al. 1996. Biochem. Biophys. Res. Commun. 226, 810.
Barsby, R.W., et al. 1992. J. Pharm. Pharmacol. 44, 737.
Sumner, H., et al. 1992. Biochem. Pharmacol. 43, 2313.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable