506132
Pifithrin-α
≥95% (HPLC), solid, p53 inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Pifithrin-α, 2-(2-Imino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazol-3-yl)-1- p-tolylethanone, HBr
About This Item
Produits recommandés
product name
Pifithrin-α, A cell-permeable chemical inhibitor of p53.
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C16H18N2OS.BrH/c1-11-6-8-12(9-7-11)14(19)10-18-13-4-2-3-5-15(13)20-16(18)17;/h6-9,17H,2-5,10H2,1H3;1H
Clé InChI
HAGVCKULCLQGRF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
PS3
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Culmsee, C., et al. 2001. J. Neurochem.77, 220.
Komarova, E.A., and Gudkov, A.V. 2000. Biochemistry (Mosc.) 65, 41.
Stadler, P., et al. 2000. Strahlenther Onkol. 176, 98.
Ferber, D. 1999. Science 285, 1651.
Jacquemin-Sablon, A. 1999. Bull. Cancer86, 894.
Komarov, P.G., et al. 1999. Science 285, 1733.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable