Principaux documents
5.00498
Sigma-Aldrich
HIF Inhibitor V
Synonyme(s) :
HIF Inhibitor V, Hypoxia-Inducible Factor Inhibitor V, ( E)-3-(3-(4-Adamantan-1-ylphenoxy)acrylamido)benzoic acid morpholinoethyl ester
10 MG
213,00 €
213,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
213,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32H38N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
530.65
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
213,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Essai
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: yes
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Use only fresh DMSO for reconstitution.
Autres remarques
Naik, R., et al. 2012. J. Med. Chem.55, 10564.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable