5.00112
Cocarboxylase chloride
thiamine diphosphoric acid ester chloride EMPROVE® API
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Cocarboxylase chloride, Thiaminium diphosphoric acid ester chloride, Thiaminium pyrophosphate chloride, Thiaminium pyrophosphoric acid ester chloride, TPP
Gamme de produits
EMPROVE® API
Forme
solid
pH
1.0-1.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
240-244 °C (decomposition)
Solubilité
220 g/L
Masse volumique apparente
500 kg/m3
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Température de stockage
2-25°C
InChI
1S/C12H18N4O7P2S.ClH/c1-8-11(3-4-22-25(20,21)23-24(17,18)19)26-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H4-,13,14,15,17,18,19,20,21);1H
Clé InChI
YXVCLPJQTZXJLH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable