494105
Neuroprotectant, OBA-09
A brain-permeable ester of pyruvate and salicylic acid that exhibits anti-oxidative and anti-excitotoxic properties.
Synonyme(s) :
Neuroprotectant, OBA-09
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H8O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(C(C)=O)OC1=CC=CC=C1C(O)=O
Description générale
A brain-permeable ester of pyruvate and salicylic acid that exhibits anti-oxidative and anti-excitotoxic properties.
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Autres remarques
Kim, S.W., et al. 2011. Mol. Pharmacol.79, 220.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable