Principaux documents
CYTODET-RO
Roche
KitPLUS de détection de cytotoxicité (LDH)
sufficient for 400 multiwell tests (04744926001), sufficient for 2,000 multiwell tests (04744934001), kit of 1 (4 components), suitable for protein quantification, suitable for cell analysis, detection
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.55
Forme
liquid
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 2,000 multiwell tests (04744934001)
sufficient for 400 multiwell tests (04744926001)
Conditionnement
kit of 1 (4 components)
Fabricant/nom de marque
Roche
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
protein quantification: suitable
λmax
490-492 nm
Application(s)
cell analysis
detection
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
−20°C
Description générale
Ce test colorimétrique non radioactif peut être utilisé pour la quantification à haut débit de la mort et de la lyse cellulaires sur la base de la mesure de l'activité lactate déshydrogénase (LDH) libérée dans le surnageant par le cytosol des cellules endommagées. Le kitPLUS de détection de cytotoxicité (LDH) peut être utilisé en phase homogène. Aucun repiquage et aucune centrifugation ne sont nécessaires pour séparer le surnageant des cellules. La réaction de coloration peut être arrêtée si les conditions du test l'exigent.
Application
  • Le kitPLUS de détection de cytotoxicité (LDH) est un moyen simple, sensible et rapide de quantifier la cytotoxicité ou la cytolyse sur la base de la mesure de l'activité LDH libérée par les cellules endommagées sur des plaques de 96 ou 384 puits. Ce kit peut être utilisé dans une multitude de systèmes de cellules in vitro en cas d'altération de la membrane plasmique. Voici quelques exemples : Détection et quantification de la cytotoxicité à médiation cellulaire
  • Détermination de la cytolyse induite par des médiateurs
  • Détermination du pouvoir cytotoxique de certains composés en recherche environnementale et médicale ainsi que dans les industries agroalimentaire, cosmétique et pharmaceutique
  • Détermination de la mort cellulaire dans les bioréacteurs
Ce test mesure l'activité LDH libérée par les cellules endommagées. Il est réalisé sur des plaques 96 puits.
Caractéristiques et avantages
  • Flexibilité : permet d'évaluer le degré de dégradation de la membrane plasmique dans une multitude de systèmes de cellules in vitro différents
  • Sécurité : fonctionne sans isotopes radioactifs
  • Précision : résultats étroitement corrélés avec le nombre de cellules lysées
  • Sensibilité : détecte même les petits nombres de cellules
  • Rapidité : résultats mesurables avec un lecteur de plaques ELISA multipuits, ce qui permet le traitement simultané de nombreux échantillons
  • Simplicité : aucun prémarquage requis
Conditionnement
1 kit contenant 4 composants
  • 04744926001 (1 kit contenant 4 composants)
  • 04744934001 (1 kit contenant 4 composants)
Notes préparatoires
Solution de travail : Catalyseur :
Dissoudre le lyophilisat dans 1 ml d'eau bidistillée pendant 10 minutes et homogénéiser.
Mélange réactionnel :
Pour 100 tests : Juste avant utilisation, mélanger 250 μl du catalyseur reconstitué avec 11,25 ml de solution de colorant.
Pour 400 tests : Juste avant utilisation, ajouter le volume total du catalyseur reconstitué (1 ml) au volume total de la solution de colorant (45 ml) et homogénéiser.
Remarque : Si des cristaux sont présents dans la solution de colorant, secouer le flacon pendant au moins 1 heure à 37 °C. Le précipité résiduel n'affectera PAS les performances du test.
Remarque : La congélation du produit entraîne la formation d'un précipité. Éviter les congélations/décongélations répétées.
Remarque : Le mélange réactionnel doit être préparé juste avant utilisation. Il ne peut être conservé.
Conditions de stockage (solution de travail) : Le lyophilisat est stable entre 2 °C et 8 °C.
La solution de catalyseur reconstituée, la solution de colorant, la solution de lyse et la solution d'arrêt sont stables pendant :
  • 4 semaines entre 2 °C et 8 °C
  • 2 jours entre 15 °C et 25 °C
  • Stockage à long terme (3 mois maximum) : conserver les flacons entre -15 °C et -25 °C
  • Les solutions supportent jusqu'à trois cycles de congélation/décongélation sans réduction significative des performances. Si des cristaux sont présents dans la solution de colorant, secouer le flacon pendant au moins 1 heure à 37 °C. Le précipité restant n'affectera pas les performances du test. Dans la mesure où la congélation du produit entraîne la formation d'un précipité, il convient d'éviter les congélations/décongélations répétées.
Autres remarques
Produit réservé à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • Catalyst (Diaphorase/NAD+ mixture)
  • Dye Solution (INT and sodium lactate)
  • Lysis Solution
  • Stop Solution
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Yuchen Cai et al.
International journal of molecular medicine, 31(4), 904-912 (2013-02-22)
Mammalian target of rapamycin (mTOR) is a serine/threonine protein kinase and a key element in the phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K)/protein kinase B (Akt) signaling pathway. Moreover, it is a negative regulator of autophagy and acts as a central regulator in cell
Xiang Jun Zeng et al.
Peptides, 30(6), 1144-1152 (2009-05-26)
Apelin, the endogenous ligand of the G protein-coupled APJ receptor, is a peptide mediator with emerging regulatory actions in the heart. We aimed to determine whether the endogenous apelin/APJ system is an intrinsic protective pathway in ischemic/reperfusion injury. A Langendorff
Mariana Malvicini et al.
Oncoimmunology, 1(7), 1038-1047 (2012-11-22)
The use of conventional cytotoxic agents at metronomic schedules, alone or in combination with targeted agents or immunotherapy, is being explored as a promising anticancer strategy. We previously reported a potent antitumor effect of a single low-dose cyclophosphamide and interleukin-12
Nithya Subramanian et al.
Nucleic acid therapeutics, 25(1), 47-52 (2014-12-17)
The miR-17∼92. or oncomiR-1, cluster encodes oncogenic microRNAs (miRNAs), and it also promotes retinoblastoma (RB) tumor formation. Antagomir and miRNA mimics based approaches are widely tried against oncogenic and tumor suppressive miRNAs. Other methods for targeting cancer related miRNAs are
Haibin Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 297(2), 100537-100537 (2021-03-17)
The present study aimed to explore specific mechanisms involved in mediating the neuroprotective effects of Smad ubiquitination regulatory factor 2 (Smurf2) in cerebral ischemic injury. A middle cerebral artery occlusion (MCAO) mouse model and an oxygen-glucose deprivation (OGD)-treated neuron model
Articles
Quality control guidelines to maintain high quality authenticated and contamination-free cell cultures. Free ECACC handbook download.