Principaux documents
MAB1273
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-mitochondries (surface de mitochondries intactes), clone 113-1
clone 113-1, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anticorps mitochondrial
100 μL
521,00 €
521,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
521,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
521,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
113-1, monoclonal
Espèces réactives
human
Ne doit pas réagir avec
mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Entrée
sample type neural stem cell(s)
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Cet anticorps reconnaît un composant protéique non glycosylé de 60 kDa des mitochondries présent dans les cellules humaines. Il peut être utilisé pour colorer les mitochondries dans les préparations cellulaires, tissulaires ou biochimiques et peut servir de marqueur des mitochondries dans les fractions subcellulaires.
Spécificité
Colore les mitochondries de tous les types de cellules humaines, et ne présente pas de réactivité croisée avec les tissus de rat et de souris. La distribution de la coloration apparaît sous la forme de spaghettis dans les fibroblastes, et sous la forme d′un grand motif moucheté périnucléaire dans les cellules lymphoïdes.
L′anticorps MAB1273 reconnaît une protéine de 65 kD par immunoprécipitation. Il génère un schéma de coloration sous forme de filaments semblables à des spaghettis dans le cytoplasme des cellules humaines.
La réactivité avec d'autres espèces n'a pas été déterminée.
Immunogène
Épitope : surface de mitochondries intactes
Application
Immunohistochimie :
Une dilution au 1/100e d′un précédent lot a été utilisée. Fonctionne mieux avec les fixateurs organiques (acétone, méthanol...). Il est possible d′utiliser 2 % de PFA pendant 10-15 min ; une concentration plus forte de formol ou 4 % de PFA limite la coloration.
L′anticorps a été utilisé pour isoler des mitochondries intactes à partir de lysats congelés/décongelés de cellules vivantes par conjugaison à des billes magnétiques (http://www.dynalbiotech.com).
Immunohistochimie sur tissus inclus en paraffine :
Requiert un démasquage antigénique à l′acide citrique/par micro-ondes ; il est recommandé d′utiliser des systèmes à détection amplifiée ou des systèmes avancés reposant sur la méthode ABC.
Coloration optimale avec démasquage d′épitope dans du tampon EDTA à pH 8 : épithélium de ventricule cardiaque.
L′anticorps a été utilisé pour isoler des mitochondries intactes à partir de lysats congelés/décongelés de cellules vivantes par conjugaison à des billes magnétiques (http://www.dynalbiotech.com).
Immunofluorescence indirecte :
Une dilution au 1/10-1/50e d′un précédent lot a été utilisée, avec 30-100 μl par puits sur les lames.
L′anticorps MAB1273 reconnaît une protéine de 65 kD par immunoprécipitation.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail et les protocoles optimaux.
L'anticorps anti-mitochondries (surface de mitochondries intactes), clone 113-1, est un anticorps dirigé contre les mitochondries destiné aux analyses par IF, IH, IH(P) et IP.
Qualité
Produit évalué en routine par immunohistochimie sur des cellules de ventricule cardiaque.
Analyse par immunohistochimie (sur coupes en paraffine) :
Marquage des mitochondries (réf. MAB1273) dans des cellules de ventricule cardiaque. Tissu prétraité avec de l′EDTA à pH 8,0. Ce lot d'anticorps a été dilué au 1/80e, avec détection par HRP-DAB IHC-Select. L′immunoréactivité met en évidence la couche granulaire circulaire entourant le noyau des cellules.
Coloration optimale avec démasquage d′épitope dans du tampon EDTA à pH 8,0 : épithélium de ventricule cardiaque.
Description de la cible
65 kDa
Forme physique
Format : purifié
IgG1 monoclonale de souris purifiée dans une solution tamponnée contenant du PBS. Sans conservateurs. Surnageant d'hybridomes concentré.
Stockage et stabilité
Stable pendant 6 mois à -20 °C en aliquotes non diluées à partir de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Cellules COS7.
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d′analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
David S Liu et al.
Oncotarget, 7(50), 83342-83358 (2016-11-20)
There is currently a paucity of preclinical models available to study the metastatic process in esophageal cancer. Here we report FLO-1, and its isogenic derivative FLO-1LM, as two spontaneously metastatic cell line models of human esophageal adenocarcinoma. We show that
Jane E Girling et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 8, 84-84 (2010-07-10)
It has been hypothesised that increased VEGF-D expression may be an independent prognostic factor for endometrial cancer progression and lymph node metastasis; however, the mechanism by which VEGF-D may promote disease progression in women with endometrial cancer has not been
Sifeng Qu et al.
British journal of cancer, 118(6), 802-812 (2018-01-31)
Docetaxel used for first-line treatment of advanced prostate cancer (PCa) is only marginally effective. We previously showed, using the LTL-313H subrenal capsule patient-derived metastatic PCa xenograft model, that docetaxel combined with Aneustat (OMN54), a multivalent plant-derived therapeutic, led to marked
Tao Yin et al.
Molecular medicine reports, 12(4), 5093-5099 (2015-08-05)
Ischemic diseases represent a challenging worldwide health burden. The current study investigated the therapeutic potential of genetically modified human placenta‑derived mesenchymal stem cells (hPDMSCs) with basic fibroblast growth factor (FGF2) and platelet‑derived growth factor‑BB (PDGF‑BB) genes in hindlimb ischemia. Mesenchymal
Ubaldo E Martinez-Outschoorn et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 11(21), 3964-3971 (2012-10-23)
We have previously proposed that catabolic fibroblasts generate mitochondrial fuels (such as ketone bodies) to promote the anabolic growth of human cancer cells and their metastasic dissemination. We have termed this new paradigm "two-compartment tumor metabolism." Here, we further tested
Questions
  1. Hello, I need to know if this antibody crossreact with rabbit proteins.
    1 answer
    1. The reactivity in rabbits has not been determined. Unfortunately, an alternative option is not available.