47589-M
Mitomycin C, Streptomyces caespitosus
Synonyme(s) :
Mitomycin C, Streptomyces caespitosus, Mitocin C, MMC
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
blue-violet
Solubilité
water: 1 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
Clé InChI
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Description générale
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Schwartz, G.K., et al. 1995. J. Natl. Cancer Inst.87, 1394.
Folnan, R.S. 1993. Oncology 50 (Suppl. 1), 24.
Kawasaki, S., et al. 1992. Jpn. J. Cancer Res.83, 899.
Malkinson, A.M., et al. 1992. Cancer Res.52, 4752.
McEvoy, J.L., et al. 1992. J. Bacteriol.174, 5471.
Tomasz, M., et al. 1987. Science235, 1204.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3