A7638
Albumine de sérum bovin
lyophilized powder, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Synonyme(s) :
Albumine bovine, Albumine, sérum bovin, BSA, ASB
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine
Pureté
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
~66 kDa
Produit purifié par
cold ethanol and heatshock fractionation
Conditionnement
poly bottle of
Origine
USA origin
Technique(s)
blocking: suitable
microbiological culture: suitable
Impuretés
essentially globulin free
pH
7
Solubilité
water: soluble (50 mg/ml)
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... ALB(280717)
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable