475870
MnTBAP
≥95% (TLC), solid, SOD mimetic, Calbiochem®
Synonyme(s) :
MnTBAP, Mn(III)tetrakis(4-benzoic acid)porphyrin Chloride
About This Item
Produits recommandés
product name
MnTBAP, Cell-permeable superoxide dismutase (SOD) mimetic and peroxynitrite scavenger.
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
protect from light
Couleur
brown
Solubilité
aqueous base: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Superoxide dismutase (SOD) mimetic
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Szabo, C., et al. 1996. FEBS Lett. 381, 82.
Day, B.J., et al. 1995. J. Pharmacol. Exp. Ther. 275, 1227.
Faulkner, K.M., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 23471.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable