454850-M
MAP Kinase 2, Mouse, Recombinant, E. coli
Synonyme(s) :
ERK2, MAPK2, p42 MAPK
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Activité spécifique
≥5000 units/mL
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Activité étrangère
MEK, phosphatase, protease, none detected
Température de stockage
−70°C
Description générale
Avertissement
Définition de l'unité
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Wu, J., et al. 1993. Mol. Cell. Biol.13, 4539.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable