400088
HIF-1α Translation Inhibitor, KC7F2
The HIF-1α Translation Inhibitor, KC7F2, also referenced under CAS 927822-86-4, controls the biological activity of HIF-1α. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonyme(s) :
HIF-1α Translation Inhibitor, KC7F2, Hypoxia-Inducible Factor-1α Translation Inhibitor, KC7F2, N,Nʹ-(2,5-Dichlorosulfonyl)cystamine, HIF Inhibitor III
188,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
About This Item
188,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
beige to tan
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(NCCSSCCN[S](=O)(=O)c2c(ccc(c2)Cl)Cl)c1c(ccc(c1)Cl)Cl
InChI
1S/C16H16Cl4N2O4S4/c17-11-1-3-13(19)15(9-11)29(23,24)21-5-7-27-28-8-6-22-30(25,26)16-10-12(18)2-4-14(16)20/h1-4,9-10,21-22H,5-8H2
Clé InChI
REQLACDIZMLXIC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable