416154
Isoginkgetin
≥98% (HPLC), solid, pre-mRNA splicing inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Pre-mRNA Splicing Inhibitor, Isoginkgetin, 8-(5-(5,7-Dihydroxy-4-oxo-4H-chromen-2-yl)-2-methoxyphenyl)-5,7-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one
About This Item
Produits recommandés
product name
Pre-mRNA Splicing Inhibitor, Isoginkgetin, The Pre-mRNA Splicing Inhibitor, Isoginkgetin, also referenced under CAS 548-19-6, blocks the spliceosome-meidated splicing process.
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C32H22O10/c1-39-18-6-3-15(4-7-18)26-14-24(38)31-22(36)12-21(35)29(32(31)42-26)19-9-16(5-8-25(19)40-2)27-13-23(37)30-20(34)10-17(33)11-28(30)41-27/h3-14,33-36H,1-2H3
Clé InChI
HUOOMAOYXQFIDQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Autres remarques
O′Brien, K., et al. 2008. J. Biol. Chem.283, 33147.
Yoon, S,O., et al. 2006. Mol. Cancer Ther.5, 2666.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable