Principaux documents
EHIFIDNTP-RO
Roche
Système de PCR Expand High Fidelity, dNTPack
suitable for PCR, High Fidelity PCR, hotstart: no, dNTPs included
40 REACTIONS
140,00 €
200 REACTIONS
517,00 €
1000 REACTIONS
2 130,00 €
140,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
40 REACTIONS
140,00 €
200 REACTIONS
517,00 €
1000 REACTIONS
2 130,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41106300
Nomenclature NACRES :
NA.28
140,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Utilisation
sufficient for ≤1,000 reactions (04738276001)
sufficient for ≤200 reactions (04738268001)
sufficient for ≤40 reactions (04738250001)
Niveau de qualité
Caractéristiques
High Fidelity PCR
dNTPs included
hotstart: no
Conditionnement
pkg of 2,500 U (04738276001 [10x250 U])
pkg of 100 U (04738250001)
pkg of 500 U (04738268001 [2x250 U])
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
PCR: suitable
Entrée
purified DNA
Température de stockage
−20°C
Description générale
Le système de PCR Expand High Fidelity est optimisé pour amplifier efficacement des fragments d'ADN mesurant jusqu'à 5 kb. Le système de PCR Expand High Fidelity est composé d'un mélange d'enzymes spécial contenant une Taq ADN polymérase thermostable et une ADN polymérase thermostable à activité correctrice. Avec ce système, la synthèse de l'ADN est trois fois plus fidèle qu'avec la Taq ADN polymérase. Il est recommandé d'utiliser une méthode de clonage T/A.
Application
Le système de PCR Expand High Fidelity est un mélange d'enzymes qui se révèle plus performant que la Taq ADN polymérase, avec un rendement deux fois plus élevé et une fidélité trois fois supérieure. Choisissez le système de PCR Expand High Fidelity pour obtenir des résultats ultrasensibles sur des cibles d'ADN génomique mesurant jusqu'à 5 kb dans les applications suivantes :[1][2]
  • PCR
  • RT-PCR
Pour une simplicité maximale, optez pour le mélange maître High Fidelity concentré 2 × prêt à l'emploi.
Caractéristiques et avantages
  • Utilisez une seule enzyme pour toutes vos applications Bénéficiez d'un rendement élevé, d'une haute fidélité et d'une grande flexibilité.
  • Détectez des produits de PCRjusqu'alors indétectables et évitez les faux négatifs.
  • Obtenez d'excellents résultatsà partir de petites quantités d'ADN matrice.
Conditionnement
1 kit contenant 5 composants
Qualité
Chaque lot est soumis à un contrôle fonctionnel par PCR avec de l'ADN génomique humain et des amorces spécifiques des gènes du collagène (produit amplifié de 1 kb) et de l'activateur tissulaire du plasminogène ou tPA (produit amplifié de 4 kb).
Définition de l'unité
Activité volumique : 3,5 U/μl
Chaque système dNTPack contient un mélange de nucléotides (sous forme de sels sodiques) 10 mM sans additif prêt à l'emploi.
Autres remarques
L'activité 5′→3′-polymérase de la Taq ADN polymérase et l'activité 3′→5′-exonucléase de la polymérase à activité correctrice se conjuguent pour améliorer les performances et les résultats : grâce à l'activité 3′→5′-exonucléase, la synthèse de l'ADN est trois fois plus fidèle qu'avec la Taq ADN polymérase.
Produit réservé à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Informations légales
L'utilisation de ce produit est protégée par des revendications de brevets américains et des revendications de brevets équivalentes en dehors des États-Unis. L'acheteur de ce produit bénéficie d'une immunité de juridiction limitée et incessible au titre des revendications de brevets susmentionnées pour l'utilisation de cette unique quantité de produit et pour ses propres besoins de recherche interne. Aucun droit en vertu d'une autre revendication de brevet, aucun droit d'appliquer un procédé breveté et aucun droit d'assurer des services commerciaux de quelque nature que ce soit, notamment, mais sans caractère limitatif, la communication des résultats des activités de l'acheteur contre rémunération ou toute autre considération commerciale, n'est reconnu expressément, implicitement ou par préclusion. Ce produit est réservé aux activités de recherche. Les utilisations à des fins de diagnostic protégées par des revendications de brevets appartenant à Roche nécessitent l'octroi d'une autre licence par Roche. Pour de plus amples informations sur l'achat de licences, contacter le directeur des licences : Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, États-Unis.
Expand is a trademark of Roche
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • Expand High Fidelity Enzyme mix
  • Expand High Fidelity Buffer, with 15 mM MgCl2 10x concentrated
  • Expand High Fidelity Buffer, without MgCl2
  • MgCl2 Stock Solution 25 mM
  • PCR Nucleotide Mix
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Navisha Dookie et al.
Infection and drug resistance, 7, 223-228 (2014-09-05)
Moxifloxacin (MXF) has been advocated for the treatment of extensively drug-resistant (XDR) tuberculosis despite resistance to older-generation fluoroquinolones. We investigated the relationship between the minimum inhibitory concentration (MIC) of MXF and mutations in the gyrA and gyrB genes in Mycobacterium
Carlo Foresta et al.
PloS one, 6(3), e15036-e15036 (2011-03-17)
Human papillomaviruses (HPVs) are agents of the most common sexually transmitted diseases in females and males. Precise data about the presence, mechanism of infection and clinical significance of HPV in the male reproductive tract and especially in sperm are not