62139
(−)-Linalool
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(R)-(−)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol
41,60 €
About This Item
41,60 €
Produits recommandés
Essai
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D −18±3°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.4615 (lit.)
n20/D 1.462
pb
198 °C (lit.)
Densité
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
C\C(C)=C\CC[C@@](C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3/t10-/m0/s1
Clé InChI
CDOSHBSSFJOMGT-JTQLQIEISA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- The enantioselective preparation of ophiobolin sesterterpene via diastereoselective reductive radical cascade cyclization.[3]
- The total synthesis of (-)-5,6-dihydrocineromycin B via (-)-linalool O-triethylsilyl ether.[4];
- The total synthesis of pladienolide B analog.[5]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
166.3 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74.6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter