Documents
ABT11
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-protéine d'activation des fibroblastes alpha (FAP)
from rabbit
Synonyme(s) :
fibroblast activation protein, alpha, fibroblast activation protein, alpha subunit, integral membrane serine protease, seprase, 170 kDa melanoma membrane-bound gelatinase, FAP
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FAP(2191)
Description générale
La protéine d'activation des fibroblastes alpha (FAP), ou séprase, est une glycoprotéine de surface cellulaire de type II de 97 kDa appartenant à la famille des protéases à sérine. Bien que la FAP soit considérée comme spécifique des fibroblastes, elle n'est pas présente dans les fibroblastes sains. La FAP se trouve principalement dans les fibroblastes du stroma tumoral, et est probablement impliquée dans la protéolyse péricellulaire de la MEC, la migration des cellules endothéliales et l'invasion de la MEC. La présence de la FAP est accrue dans le carcinome épithélial humain, en particulier dans les carcinomes mammaire, colorectal, pulmonaire et ovarien. La FAP est aussi observée de manière temporaire dans les cellules en développement, ou dans les tissus en cours de cicatrisation ou atteints de pathologie inflammatoire chronique. Du fait de sa distribution spécifique à la fois dans les fibroblastes tumoraux et dans le tissu enflammé, la FAP constitue une cible prometteuse pour la recherche dans le cadre des études sur le stroma tumoral et les thérapies.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît le domaine extracellulaire de la protéine d'activation des fibroblastes alpha.
Immunogène
Protéine recombinante avec étiquette histidine correspondant à la FAP humaine.
Épitope : Domaine extracellulaire
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Apoptose et cancer
Détectez la protéine d'activation des fibroblastes alpha (FAP) à l'aide de cet anticorps anti-protéine d'activation des fibroblastes alpha (FAP), dont l'utilisation a été validée en WB et IH.
Immunohistochimie : Une dilution au 1/750e d'un précédent lot d'anticorps anti-FAP a été utilisée pour marquer en immunohistochimie des coupes de tissu congelé de xénogreffes de tumeur HEK-FAP ou HT-29 provenant de souris C.B17 (Cheng, 2002).
Inhibition : Un laboratoire indépendant a démontré l'inhibition de l'activité dipeptidyl-peptidase d'un précédent lot d'anticorps anti-FAP sur des xénogreffes de tumeur HT-29 (Cheng, 2002).
Sous-domaine de recherche
Protéines de la MEC
Marqueurs tumoraux
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de tumeur de xénogreffe de cellules HEK-FAP.
Analyse par western blotting : Une concentration de 2,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine FAP dans 10 µg de lysat de xénogreffe de tumeur HEK-FAP.
Description de la cible
Poids moléculaire observé : ~90 kDa. Il existe deux isoformes de la protéine d'activation des fibroblastes : l'une d'un poids molécule de 88 kDa et une autre de 27 kDa (poids calculés). Il est possible que les deux bandes apparaissent dans certaines lignées cellulaires.
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant du PBS (à pH 7,2) avec 0,05 % d'azoture de sodium.
Format : Produit purifié
Sulfate d'ammonium
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lysat de xénogreffe de tumeur HEK-FAP
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Marian C Okondo et al.
Nature chemical biology, 13(1), 46-53 (2016-11-08)
Val-boroPro (Talabostat, PT-100), a nonselective inhibitor of post-proline cleaving serine proteases, stimulates mammalian immune systems through an unknown mechanism of action. Despite this lack of mechanistic understanding, Val-boroPro has attracted substantial interest as a potential anticancer agent, reaching phase 3
Marcus Ruscetti et al.
Cell, 181(2), 424-441 (2020-04-03)
KRAS mutant pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is characterized by a desmoplastic response that promotes hypovascularity, immunosuppression, and resistance to chemo- and immunotherapies. We show that a combination of MEK and CDK4/6 inhibitors that target KRAS-directed oncogenic signaling can suppress PDAC
Samantha Vh Bayer et al.
eLife, 8 (2019-05-31)
Biomechanical changes in the tumor microenvironment influence tumor progression and metastases. Collagen content and fiber organization within the tumor stroma are major contributors to biomechanical changes (e., tumor stiffness) and correlated with tumor aggressiveness and outcome. What signals and in