Principaux documents
35044BC
Millipore
VIP® Gold Listeria Positive Control
1 EACH
27,50 €
27,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EACH
27,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
27,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Durée de conservation
22 mo.
Niveau de qualité
Technique(s)
lateral flow assay: suitable
Application(s)
environmental
food and beverages
Compatibilité
for use with BioControl VIP® Gold
Température de stockage
2-8°C
Description générale
VIP® Gold Listeria Positive Control, 5mL
Composants
One bottle, 5.0ml
Compatibilité
BioControl, For use with VIP® Gold
Méthode d'analyse
Lateral Flow
Informations légales
VIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nécessaire, mais non fourni
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable