Principaux documents
32043BC
Millipore
VIP® Gold Salmonella Positive Control
32043-50
44,00 €
44,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
32043-50
44,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NA.85
44,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Durée de conservation
24 mo.
Niveau de qualité
Technique(s)
lateral flow assay: suitable
Application(s)
environmental
food and beverages
pathogen testing
Compatibilité
for use with BioControl VIP® Gold
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
VIP® Gold Salmonella Positive Control, 5mL
Composants
One bottle, 5.0ml
Méthode d'analyse
Lateral Flow
Informations légales
VIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable