Principaux documents
341482
Sigma-Aldrich
Ferritin, Human Liver
Ferritin, Human Liver, CAS 9007-73-2, is a native, sterile-filtered ferritin that is suitable for use in immunoassays, as an immunogen, and in enzyme/radiolabeling.
Synonyme(s) :
Ferritin, Human Liver
1 MG
454,00 €
454,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 MG
454,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
454,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
human
Niveau de qualité
Description
RTECS - LK0500000
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
Impuretés
Antibodies to HIV1, HIV2, Hepatitis B, Hepatitis C, tested negative (by certified tests)
Solubilité
water: soluble
Adéquation
suitable for immunoassay
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
Description générale
Research area: Cell signaling
Ferritin is a major iron storage protein. It exists in a two functionally and genetically different subunits namely, the acidic, heavy or H-chain and the basic, light or L-chain.[1] Native ferritin from human liver. Sterile-filtered.
Application
Ferritin is suitable for use in immunofluorescence assay,[2] immunoassays, as an immunogen, and in enzyme/radiolabeling.
Actions biochimiques/physiologiques
Ferritin is a crucial protein that has multiple functions in iron metabolism and immune regulation. It helps in maintaining the iron balance.[3] H-ferritin is involved in various processes such as regulating immune function, hematopoiesis, hepatocyte apoptosis, and cell differentiation. Additionally, ferritin can act as a proinflammatory cytokine through protein kinase C-zeta (PKC-ζ) and nuclear factor kappa B (NFκB) signaling pathways in certain cells.(1) Ferritin serves as both an immune-suppressor and a signaling molecule, contributing to the regulation of lymphoid and myeloid cell proliferation.[4]
Conditionnement
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Forme physique
In 0.9% NaCl, 0.1% NaN₃, pH 7.0.
Autres remarques
Addison, J.M., et al. 1983. FEBS Lett.164, 139.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
New functions for an iron storage protein: the role of ferritin in immunity and autoimmunity
Recalcati S, et al.
Journal of Autoimmunity, 30(1-2), 84-89 (2008)
Ferritin, iron homeostasis, and oxidative damage
Arosio P and Levi S
Free radical biology & medicine, 33(4), 457-463 (2002)
Ferritin functions as a proinflammatory cytokine via iron-independent protein kinase C zeta/nuclear factor kappaB-regulated signaling in rat hepatic stellate cells
Ruddell RG, et al.
Journal of Separation Science, 49(3), 887-900 (2009)
New functions for an iron storage protein: the role of ferritin in immunity and autoimmunity
Recalcati S, et al.
Journal of Autoimmunity, 30(1-2), 84-89 (2008)
Ferritin functions as a proinflammatory cytokine via iron-independent protein kinase C zeta/nuclear factor kappaB-regulated signaling in rat hepatic stellate cells
Ruddell RG, et al.
Hepatology, 49(3), 887-900 (2009)