SAB4200598
Monoclonal Anti-FTH1 antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone FTH24, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-FHC, Monoclonal Anti-FTH, Monoclonal Anti-FTH1, Monoclonal Anti-FTHL6, Monoclonal Anti-OK/SW-cl.84, Monoclonal Anti-PIG15, Monoclonal Anti-PLIF, Monoclonal Anti-cell proliferation-inducing gene 15 protein, Monoclonal Anti-ferritin H subunit, Monoclonal Anti-ferritin heavy chain, Monoclonal Anti-ferritin, heavy polypeptide 1, Monoclonal Anti-placenta immunoregulatory factor, Monoclonal Anti-proliferation-inducing protein 15
478,00 €
About This Item
478,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
FTH24, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 10-20 μg/test using HeLa cells
immunoblotting: 0.5-1.0 μg/mL using total cell extracts of HEK-293T cells overexpressing FTH1 (expected: ~26kDa).
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HeLa cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FTH1(2495)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- flow cytometry
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable