E26290
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
98%
Synonyme(s) :
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate hydrate
23,80 €
About This Item
23,80 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[H]O[H].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
Clé InChI
GXFFSKMBMYHTAE-UHFFFAOYSA-J
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable