324470
E-4031
≥98% (HPLC), solid, K⁺ current inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
E-4031, 4ʹ-[[1-[2-(6-Methyl-2-pyridinyl)ethyl-4-piperidinyl]carbonyl]methanesulfonanilide, 2HCl
About This Item
Produits recommandés
product name
E-4031, A potent and selective inhibitor of the rapid type of inactivating inward-rectifying K+ current (IK, IR) (IC₅₀ = 10 nM).
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
water: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C21H27N3O3S/c1-16-4-3-5-19(22-16)12-15-24-13-10-18(11-14-24)21(25)17-6-8-20(9-7-17)23-28(2,26)27/h3-9,18,23H,10-15H2,1-2H3
Clé InChI
SRUISGSHWFJION-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Inhibitor of the rapid type of inactivating inward-rectifying K+ current
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Ono, K., et al. 2000. J. Physiol. (London)524 (Pt. 1), 51.
Xie, J.T., et al. 2000. Methods Find. Exp. Clin. Pharmacol.22, 67.
Bauer, C.K., et al. 1999. Mol. Cell Endocrinol. 148, 37.
Baskin, E.P., and Lynch, J.J. 1998. J. Pharmacol. Exp. Ther. 285, 135.
Weinsberg, F., et al. 1997. Pflugers Arch. 434, 1.
West, P.D., et al. 1997. J. Cardiovasc. Pharmacol. Ther.2, 205.
West, P.D., et al. 1996. Pharmacol. Toxicol.78, 89.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable