324351
n-Dodecyl-β-D-glucopyranoside
Highly purified non-ionic detergent for solubilization of membrane-bound proteins in their native state.
Synonyme(s) :
n-Dodecyl-β-D-glucopyranoside, Dodecylglucoside
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
crystalline solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
CMC
130 μM
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C18H36O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-23-18-17(22)16(21)15(20)14(13-19)24-18/h14-22H,2-13H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,18-/m1/s1
Clé InChI
PYIDGJJWBIBVIA-UYTYNIKBSA-N
Description générale
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable