Documents
243005
Millipore
L-Cysteine, Free Base
Naturally-occurring non-essential amino acid.
Synonyme(s) :
L-Cysteine, Free Base, Cys
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H7NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.54
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (perchloric acid titration)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +8 to +9°, c = 5 in 1 M HCl
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Impuretés
≤100 CFU/g Total microorganisms
≤24 EU/g Endotoxin
Couleur
white
Solubilité
water: 10 mg/mL
1 M HCl: 50 mg/mL
Traces de cations
Fe: ≤10 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)
Clé InChI
XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Naturally occurring non-essential amino acid.
Naturally-occurring non-essential amino acid.
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Harmful (C)
Reconstitution
Aqueous stock solutions are stable for up to 24 h at -20°C. Acidic stock solutions, when aliquoted and stored at -20°C, are stable for up to 1 month.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable