Principaux documents
1.02452
SAFC
L-Cysteine
for cell culture media
Synonyme(s) :
L-Cysteine, α-Amino-ß-mercapto propionic acid, αlpha-Amino-ß-mercapto propionic acid, Cys, αlpha-Amino-beta-mercapto propionic acid
25 G
98,00 €
250 G
575,00 €
98,00 €
En stockDétails
Changer de vue
25 G
98,00 €
250 G
575,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H7NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106213
Numéro de classement CE :
200-158-2
98,00 €
En stockDétails
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
420 °C
Puissance
1890 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.5-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
220-228 °C
Solubilité
280 g/L
Masse volumique apparente
300 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
SCC([N+H3])C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)
Clé InChI
XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable