219330
β-Catenin/Tcf Inhibitor, FH535
The β-Catenin/Tcf Inhibitor, FH535, also referenced under CAS 108409-83-2, controls the biological activity of β-Catenin/Tcf. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Synonyme(s) :
β-Catenin/Tcf Inhibitor, FH535, N-(2-Methyl-4-nitro)-2,4-dichlorosulfonamide, Wnt Pathway Inhibitor IX
101,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025Détails
About This Item
101,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(Nc2c(cc(cc2)[N+](=O)[O-])C)c1c(ccc(c1)Cl)Cl
InChI
1S/C13H10Cl2N2O4S/c1-8-6-10(17(18)19)3-5-12(8)16-22(20,21)13-7-9(14)2-4-11(13)15/h2-7,16H,1H3
Clé InChI
AXNUEXXEQGQWPA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3