219331
β-Catenin/Tcf Inhibitor II, PKF118-310
The β-Catenin/Tcf Inhibitor II, PKF118-310 controls the biological activity of β-Catenin/Tcf. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonyme(s) :
β-Catenin/Tcf Inhibitor II, PKF118-310, 1,6-Dimethylpyrimido[5,6-e][1,2,4]triazine-5,7-dione, Wnt Pathway Inhibitor X
150,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
About This Item
150,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
dark yellow
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N1(N=CN=C2C1=NC(=O)N(C2=O)C)C
InChI
1S/C7H7N5O2/c1-11-6(13)4-5(10-7(11)14)12(2)9-3-8-4/h3H,1-2H3
Clé InChI
SLGRAIAQIAUZAQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Lepourcelet, M., et al. 2004. Cancer Cell5, 91.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable