681674
Wnt Pathway Inhibitor XI, CCT036477
The Wnt Pathway Inhibitor XI, CCT036477, also referenced under CAS 305372-78-5, controls the biological activity of Wnt Pathway. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonyme(s) :
Wnt Pathway Inhibitor XI, CCT036477, CCT036477, CRT Inhibitor VI, β-Catenin/Tcf Inhibitor VI
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (1H-NMR)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C21H18ClN3/c1-14-20(17-6-2-3-7-18(17)24-14)21(15-9-11-16(22)12-10-15)25-19-8-4-5-13-23-19/h2-13,21,24H,1H3,(H,23,25)
Clé InChI
IFOHRIXRQPOHQZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2