208745
Calpain Inhibitor VI
The Calpain Inhibitor VI, also referenced under CAS 190274-53-4, controls the biological activity of Calpain. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonyme(s) :
Calpain Inhibitor VI, N-(4-Fluorophenylsulfonyl)-L-valyl-L-leucinal, SJA6017
60,00 €
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
About This Item
60,00 €
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Fc1ccc(cc1)[S](=O)(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(CC(C)C)C=O
InChI
1S/C17H25FN2O4S/c1-11(2)9-14(10-21)19-17(22)16(12(3)4)20-25(23,24)15-7-5-13(18)6-8-15/h5-8,10-12,14,16,20H,9H2,1-4H3,(H,19,22)
Clé InChI
WSJWUIDLGZAXID-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
µ-calpain
Conditionnement
Avertissement
Séquence
Reconstitution
Autres remarques
Tamada, Y., et al. 2001. Curr. Eye Res.22, 280.
Mathur, P., et al. 2000. Curr. Eye Res.21, 926.
Nath, R., et al. 2000. Biochem. Biophys. Res. Commun.274, 16.
Tamada, Y., et al. 2000. J. Ocul. Pharmacol. Ther.16, 271.
Fukiage, C., et al. 1998. Curr. Eye Res.17, 623.
Fukiage, C., et al. 1997. Biochim. Biophys. Acta 1361, 304.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.