208724
Calpain Inhibitor IV
The Calpain Inhibitor IV controls the biological activity of Calpain. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonyme(s) :
Calpain Inhibitor IV, Z-LLY-FMK
426,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
About This Item
426,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Couleur
white to pale yellow
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
calpain 2
Avertissement
Séquence
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Angliker, H., et al. 1992. J. Med. Chem. 35, 216.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.