208726
Calpain Inhibitor V
The Calpain Inhibitor V controls the biological activity of Calpain. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonyme(s) :
Calpain Inhibitor V, Mu-Val-HPh-FMK
290,00 €
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
About This Item
290,00 €
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Couleur
orange-yellow
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
calpain
Avertissement
Séquence
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.