A6060
Calpain Inhibitor II
powder
Synonyme(s) :
N-Acetyl-L-leucyl-L-leucyl-L-methioninal
128,00 €
About This Item
128,00 €
Produits recommandés
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
ethanol: 20 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(C)=O
InChI
1S/C19H35N3O4S/c1-12(2)9-16(20-14(5)24)19(26)22-17(10-13(3)4)18(25)21-15(11-23)7-8-27-6/h11-13,15-17H,7-10H2,1-6H3,(H,20,24)(H,21,25)(H,22,26)/t15-,16-,17-/m0/s1
Clé InChI
RJWLAIMXRBDUMH-ULQDDVLXSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable