Principaux documents
204896
Sigma-Aldrich
Complement C8, Human
Complement C8, Human, CAS 80295-58-5, is a native glycoprotein composed of three non-identical subunits of 64, (α), 64 (β), and 22 kDa (γ).
Synonyme(s) :
Complement C8, Human
250 μG
541,00 €
541,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 μG
541,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.25
541,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥85% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Activité spécifique
≥150,000 C8H50 units/mg protein
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
IgG, IgA, IgM, albumin, C3, C4, C7, C9, trace
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Native, human C8 complement component. Glycoprotein composed of three non-identical subunits of M.W. 64 kDa (α), 64 kDa (β), and 22 kDa (γ). Present in normal human serum at 55 µg/ml. On activation of complement via either the classical or alternative pathway, C5 is cleaved into C5a and C5b fragments. The nascent C5b fragment binds to C6, C7, and C8 resulting in formation of the C5b-8 complex on target surfaces. Each membrane-bound, hydrophobic C5b-8 complex combines with three to six C9 molecules to complete the assembly of the lytic C5b-9 complement membrane attack complex (MAC).
Conditionnement
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Forme physique
In PBS, pH 7.2.
Notes préparatoires
Prepared from serum that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Reconstitution
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Autres remarques
Steckel, E.W., et al. 1980. J. Biol. Chem. 255, 11997.
Petersen, B.H., et al. 1976. J. Clin. Invest. 57, 283.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash