| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
1 ea | Disponible dès aujourd'huiDeMerck Life Science BV/SRL | 1 920,00 € 1 632,00 € |
A propos de cet article
1 632,00 €
Tarif1 920,00 €Économiser 15 %Disponible dès aujourd'huiDétails
Quality Segment
material
polyester component(s), polypropylene , silicone component(s)
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Samplicity®
technique(s)
HPLC: suitable, analytical sample preparation: suitable
H
9.1 cm (3.6 in.)
L × W × H
44.5 cm × 10.2 cm × 9.1 cm
L
44.5 cm (17.5 in.)
W
10.2 cm (4 in.)
weight
1.32 kg (2.9 lb)
color
blue
shipped in
ambient
General description
• Le système de filtration Samplicity G2 vous permet de filtrer sous vide jusqu'à 8 échantillons en même temps, directement dans des flacons de HPLC.
• Filtration pour la préparation d'échantillons pour l'HPLC sans seringues. L'échantillon est ajouté à un adaptateur en entonnoir sur un filtre standard Millex 33 mm (filtres Millex pour le système Samplicity G2) ou à un entonnoir avec filtre intégré (filtre Millex Samplicity)
• Le système Samplicity G2 a un impact ergonomique plus faible que celui de la filtration manuelle à la seringue
Applications :
HPLC ; filtration d'échantillons visqueux ou chargés en particules avant HPLC
Application
Features and Benefits
Packaging
Physical form
Other Notes
Couvercle
Plateau pour flacons
Plateau pour déchets
Tubulure
Legal Information
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| L 44.5 cm (17.5 in.) | L 44.5 cm (17.5 in.) | L - | L - |
| technique(s) HPLC: suitable, analytical sample preparation: suitable | technique(s) HPLC: suitable, analytical sample preparation: suitable | technique(s) HPLC: suitable, analytical sample preparation: suitable | technique(s) HPLC: suitable, analytical sample preparation: suitable |
| manufacturer/tradename Samplicity® | manufacturer/tradename Samplicity® | manufacturer/tradename Samplicity® | manufacturer/tradename Samplicity® |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| color blue | color green | color - | color - |
| weight 1.32 kg (2.9 lb) | weight 1.32 kg (2.9 lb) | weight - | weight - |