Principaux documents
Z130540
Nalgene® narrow-mouth bottles
capacity 30 mL
Synonyme(s) :
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
12 EA
28,20 €
28,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
28,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
28,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
amber high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round bottle
Joint
Joints threaded neck (20)
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pkg of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene 2004-0001
Diam. du flacon × H
34 mm × 61 mm
Capacité
30 mL
Description générale
Popular all-purpose containers for use in most laboratory applications. Not autoclavable. Protects light-sensitive liquids.
Informations légales
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries